missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHAF1A Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18611621 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18611621 0.02 mL 0.02 ml
18612401 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18611621 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2924070.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CHAF1A Polyclonal antibody specifically detects CHAF1A in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CHAF1A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen CAF, CAF1, CAF-1, CAF-1 subunit A, CAF1B, CAF1P150CAF-I 150 kDa subunit, CAF-I p150, chromatin assembly factor 1 subunit A, chromatin assembly factor 1, subunit A (p150), chromatin assembly factor I (150 kDa), Chromatin assembly factor I p150 subunit, hp150, MGC71229, P150
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human CHAF1A (NP_005474.2). MLEELECGAPGARGAATAMDCKDRPAFPVKKLIQARLPFKRLNLVPKGKADDMSDDQGTSVQSKSPDLEASLDTLENNCHVGSDIDFRPKLVNGKGPLDNFLRNRIETSIGQSTVIIDLTEDSNEQPDSLVDHNKLNSEASPSREAINGQREDTGDQQGLLKAIQNDKLAFPGETLSDIPCKTEEEGVGCGGAGRRGDSQ
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10036
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.