Learn More
CHADL Antibody, PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18600071 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18600071 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18600071 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP281906PCP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
CHADL Polyclonal specifically detects CHADL in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for ELISA/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CHADL
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen chondroadherin-like, chondroadherin-like protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CHADL antibody was raised against a 19 amino acid peptide from near the carboxy terminus of human CHADL. The immunogen is located within the last 50 amino acids of CHADL. Amino Acid Squence: ARKAKRTPASRPSARRTPI
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 150356
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus