Learn More
CGR19 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18357035 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18357035 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18357035 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299466DL594
Rabbit Polyclonal Antibody
CGR19 Polyclonal specifically detects CGR19 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CGR19
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen cell growth regulator with ring finger domain 1, Cell growth regulatory gene 19 protein, CGR19cell growth regulator with RING finger domain protein 1, RING finger protein 197, RNF197GCRRF1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of human CGR19.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10668
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG