Learn More
CGP 57380, MedChemExpress
Código de producto. 16494018
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494018 10 mg 10 miligramos
16450377 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16494018 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY1052010mg
MedChemExpress CGP 57380 is a cell-permeable pyrazolo-pyrimidine compound that acts as a selective inhibitor of Mnk1 with IC50 of 2.2 μM, but has no inhibitory activity against p38, JNK1, ERK1/2, PKC, or Src-like kinases.
CGP 57380 is a cell-permeable pyrazolo-pyrimidine compound that acts as a selective inhibitor of Mnk1 with IC50 of 2.2 μM, but has no inhibitory activity against p38, JNK1, ERK1/2, PKC, or Src-like kinases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CGP 57380
CAS 522629-08-9
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H9FN6
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 6 mg/mL (24.57 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES NC1=NC=NC2=C1C(NC3=CC=C(F)C=C3)N=N2
Peso molecular (g/mol) 244.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.23
Porcentaje de pureza 97.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.