Learn More
CGK733, MedChemExpress
Código de producto. 16462687
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16462687 50 mg 50 miligramos
16436598 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16462687 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15520
MedChemExpress CGK733 is a potent ATM/ATR inhibitor, used for the research of cancer.
CGK733 is a potent ATM/ATR inhibitor, used for the research of cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CGK733
CAS 905973-89-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H18Cl3FN4O3S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (179.91 mM)
SMILES FC1=CC=C(NC(NC(C(Cl)(Cl)Cl)NC(C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O)=S)C=C1[N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 555.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 555.84
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease