Learn More
CGK 733, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18015522
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18015522 10 mg 10 miligramos
18005622 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 18015522
Marca: Tocris Bioscience 2639/10
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Induces apoptosis in prematurely senescent cells
Originally defined as a selective inhibitor of ATR and ATM kinases. Induces cell death in prematurely senescent breast cancer cells. Decreases p21CIP1 levels in premature senescent MCF-7 and HCT-116 cells; also exhibits antiproliferative activity in a range of cancer cell lines. Blocks camptothecin -induced p53 phosphorylation and protects cells from camptothecin-induced apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 905973-89-9
Fórmula molecular C23H18Cl3FN4O3S
Peso molecular (g/mol) 555.83
Clave InChI HLCDNLNLQNYZTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-diphenyl-n-2,2,2-trichloro-1-3-4-fluoro-3-nitrophenyl thioureido ethyl acetamide, 2,2-diphenyl-n-2,2,2-trichloro-1-4-fluoro-3-nitrophenyl carbamothioylamino ethyl acetamide, diphenyl acetamidotrichloroethyl fluoronitrophenyl thiourea, unii-l3dgz99qym, 2,2-diphenyl-n-2,2,2-trichloro-1-4-fluoro-3-nitrophenyl carbamothioyl amino ethyl acetamide, l3dgz99qym, d00pxo, diphenyl acetamidotrichloroethyl fluoronitrophenyl thiourea inci
PubChem CID 6605258
Nombre IUPAC 2,2-diphenyl-N-[2,2,2-trichloro-1-[(4-fluoro-3-nitrophenyl)carbamothioylamino]ethyl]acetamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)NC(C(Cl)(Cl)Cl)NC(=S)NC3=CC(=C(C=C3)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CGK 733
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 555.84
Porcentaje de pureza >98%