Learn More
CFTR corrector 2, MedChemExpress
Código de producto. 16455916
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455916 100 mg 100 miligramos
16451457 50 mg 50 miligramos
16435248 10 mg 10 miligramos
16427967 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16455916 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY125381
MedChemExpress CFTR corrector 2 is a cystic fibrosis transmembrane conductance corrector (CFTR), extracted from patent US20140274933.
CFTR corrector 2 is a cystic fibrosis transmembrane conductance corrector (CFTR), extracted from patent US20140274933.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CFTR corrector 2
CAS 1628416-28-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H23FN4O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (128.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C)C1=CC=C2N=C(C)OC2=C1)CN(N=C(C3=CC=CC(F)=C3)C4=C5C=C(OCC)C=C4)C5=O
Peso molecular (g/mol) 486.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.49
Porcentaje de pureza 98.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation