missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CFTR Antibody (rCFTR/1342), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18592754 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18592754 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18592754 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308818JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CFTR Monoclonal antibody specifically detects CFTR in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CFTR
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rCFTR/1342
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ABC35, ABCC7CF, ATP-binding cassette sub-family C member 7, ATP-binding cassette transporter sub-family C member 7, cAMP-dependent chloride channel, CFTR/MRP, Channel conductance-controlling ATPase, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (ATP-binding cassettesub-family C, member 7), cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, ATP-binding cassette(sub-family C, member 7), dJ760C5.1, EC 3.6.3, MRP7EC 3.6.3.49, TNR-CFTR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human CFTR protein. (Uniprot: P13569)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación ABC Transporters, Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Membrane Trafficking and Chaperones
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1080
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.