Learn More
Gibco™ CF6-Neo Mouse Embryonic Fibroblasts, MitC-treated
Código de producto. 15980453 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 106 celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15980453 4 x 106 celdas paquete de 4
1 options
Código de producto. 15980453 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A34964
Productos esenciales para el cultivo celular
Usar código promocional 27976
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Los fibroblastos embrionarios de ratón (MEF) CF6-Neo Gibco tratados con mitomicina C (MitC) son células alimentadoras resistentes a la neomicina que favorecen el cultivo de células madre embrionarias sanas (ESC) indiferenciadas tanto humanas como de ratones, y de células madre pluripotentes inducidas (iPSC).
Fabricado por MTI-GlobalStem y equivalente a MTI-GlobalStem Cat. n.º GSC-6005M, estas células de MEF se aíslan de ratones híbridos CF1 x C57BL/6, sometidos a una inmovilización mitótica por tratamiento MitC, y se prueban para ayudar a garantizar el rendimiento y minimizar el riesgo de contaminación. Para los MEF resistentes a la neomicina inactivados por radiación, vea los fibroblastos embrionarios de ratón CF6-Neo irradiados. También puede elegir entre nuestra amplia selección de MEF que mejor se adapte a su aplicación.
• Ayude a ahorrar un tiempo valioso con los MEF preinactivados y listos para usar
• Cultive ESC e iPSC con confianza utilizando células alimentadoras meticulosamente analizadas
• Lleve a cabo investigaciones que impliquen la selección de fármacos usando células resistentes a la neomicina
Ayude a ahorrar tiempo con los MEF listos para usar
Los MEF CF6-Neo tratados con MitC ayudan a ahorrar tiempo y problemas al tratar con una instalación de animales, realizando disecciones tediosas y que requieren mucho tiempo, y expandiendo y analizando células día tras día, semana tras semana. Céntrese en su investigación con estos alimentadores inactivados previamente y listos para usarse.
Cultivo con células alimentadoras meticulosamente probadas
Cada lote de MEF CF6-Neo se prueba para detectar bacterias, hongos, micoplasma y diversos patógenos de ratón con el fin de minimizar el riesgo de contaminación. Cada lote también se somete a pruebas para determinar la viabilidad posterior a la descongelación (normalmente superior al 95 %) y la capacidad de admitir células ES humanas y de ratón para ayudar a garantizar un rendimiento sólido y uniforme en su investigación. Estos MEF se han utilizado con éxito con líneas ESC/iPSC de otras especies, pero deben probarse para comprobar su compatibilidad si se utilizan para dicha aplicación.
Lleve a cabo investigaciones que impliquen la selección de fármacos usando células resistentes a la neomicina
Los MEF CF6-Neo expresan neoR de un transgén pPGKneobPa, lo que hace que sean altamente resistentes a la neomicina y a la geneticina (G418). Cada lote se prueba para determinar la tolerancia a varias concentraciones de G418 y el rango límite de supervivencia se indica en el certificado de análisis (CoA) para que sirva de ayuda para diseñar experimentos. Utilice estas células alimentadoras para favorecer el cultivo de ESC o iPSC indiferenciadas mientras realiza la selección del G418.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Fibroblastos embrionarios crioconservados de ratón
Almacenar en nitrógeno líquido.
Age Embrionario
Tipo de célula Célula de alimentación, célula de fibroblasto embrionarias de ratón
Formulario Crioconservado
Especie Ratón
Fuente de dadores Agrupadas
N.° de celdas 4 x 106
Cantidad 4 x 106 celdas
Condiciones de envío Se envía con hielo seco