Learn More
Cevipabulin, MedChemExpress
Código de producto. 16466268
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466268 10 mg 10 miligramos
16456606 100 mg 100 miligramos
16438857 5 mg 5 miligramos
16412397 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16466268 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14949
MedChemExpress Cevipabulin (TTI-237) is an oral, microtubule-active antitumor compound and inhibits the binding of [3H] vinblastine to tubulin, with an IC50 of 18-40 nM for cytotoxicity in human tumor cell line.
Cevipabulin (TTI-237) is an oral, microtubule-active antitumor compound and inhibits the binding of [3H] vinblastine to tubulin, with an IC50 of 18-40 nM for cytotoxicity in human tumor cell line.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cevipabulin
CAS 849550-05-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18ClF5N6O
Cantidad 10 mg
Sinónimo TTI-237
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (35.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]([H])(C(F)(F)F)NC1=C(C2=C(F)C=C(OCCCNC)C=C2F)C(Cl)=NC3=NC=NN13
Peso molecular (g/mol) 464.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.82
Porcentaje de pureza 95.21%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death