Learn More
Bromuro de cetiltrimetilamonio, MP Biomedicals™
Código de producto. 17831391 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17831391 5 g 5 g
11446801 100 g 100 g
11450862 500 g 500 g
17841391 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17831391 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219502905
CAS 57-09-0
Fórmula molecular C19H42BrN
Peso molecular (g/mol) 364.46
Número MDL MFCD00011772
Clave InChI LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Hexadecyltrimethylammonium bromide, CTAB
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
Nombre IUPAC bromuro de hexadeciltrimetilazanio
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cetyltrimethylammonium bromide
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.9906
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.5
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cetyltrimethylammonium Bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: cetrimonium bromide