Learn More
Bromuro de cetiltrimetilamonio, MP Biomedicals
Código de producto. 11478094 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11478094 100 g
1 options
Código de producto. 11478094 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0520823280
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cetyltrimethylammonium Bromide
CAS 57-09-0
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C19H42BrN
Número MDL MFCD00011772
Clave InChI LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC bromuro de hexadeciltrimetilazanio
Peso molecular (g/mol) 364.46
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.46