Learn More
Cetirizina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 17973955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17973955 100 mg 100 miligramos
17992515 50 mg 50 miligramos
17970715 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17973955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC281100100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83881-52-1
Fórmula molecular C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 461.81
Sinónimo Acetic acid, [2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9CI), Alercet, Alerid, Alerlisin, Cesta, Cetiriz, Cetirizine dihydrochloride, Cetirizine hydrochloride, Cetrak, Cetrine, Cetrizet, Cistamine, Epirizine, Formistin, Histazine, Histazine-1, Nosemin, P 071, Reactine, Riztec, Ryzen, Sancotec, Selitex, Tomazine, Triz, UCB-P 071, Virlix, Zeran, Zirtec, Zirtek, Zirtin, Zyrlex, Zyrtec, Zyrzine
Nombre IUPAC ácido acético 2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetilmetilpiperazina-1-il]etoxiacético; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cetirizine Dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.1087
Porcentaje de pureza >95%