Learn More
Cetirizina 3-cloruro de impurezas dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30133860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133860 25 mg 25 miligramos
17910435 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133860 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36484525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1232460-29-5
Fórmula molecular C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 461.81
Sinónimo 3-Chlorocetirizine Dihydrochloride, (RS)-2-[2-[4-[(3-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic Acid Dihydrochloride, Acetic acid, 2-[2-[4-[(3-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, hydrochloride (1:2) (ACI), [2-[4-[(3-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid dihydrochloride
Nombre IUPAC ácido acético 2-[2-[4-[(3-clorofenil)-fenilmetilmetilpiperazina-1-il]etoxi]ácido; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3cccc(Cl)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorocetirizine Dihydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-4-7-18(15-19)21(17-5-2-1-3-6-17)24-11-9-23(10-12-24)13-14-27-16-20(25)26;;/h1-8,15,21H,9-14,16H2,(H,25,26);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.1087