Learn More
Cerivastatina lactona, TRC
Código de producto. 30361349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361349 2.5 mg 2.50 miligramo
30360798 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30361349 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2770052.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 158878-47-8
Fórmula molecular C26H32FNO4
Peso molecular (g/mol) 441.53
Sinónimo [4R-[4α,6β(E)]]-6-[2-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(methoxymethyl)-2,6-bis(1-methylethyl)-3-pyridinyl]ethenyl]tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one, (4R,6S)-6-((E)-2-(4-(4-Fluorophenyl)-2,6-diisopropyl-5-(methoxymethyl)pyridin-3-yl)vinyl)-4-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-one, (4R,6S)-6-[(1E)-2-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(methoxymethyl)-2,6-bis(1-methylethyl)-3-pyridinyl]ethenyl]tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one
SMILES O=C(C[C@H](O)C1)O[C@@H]1/C=C/C2=C(C3=CC=C(F)C=C3)C(COC)=C(C(C)C)N=C2C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerivastatin lactone
Cantidad 2.5 mg