CAS RN 158878-47-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cerivastatina lactona, TRC
CAS: 158878-47-8 Fórmula molecular: C26H32FNO4 Peso molecular (g/mol): 441.53 Sinónimo: [4R-[4α,6β(E)]]-6-[2-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(methoxymethyl)-2,6-bis(1-methylethyl)-3-pyridinyl]ethenyl]tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one,(4R,6S)-6-((E)-2-(4-(4-Fluorophenyl)-2,6-diisopropyl-5-(methoxymethyl)pyridin-3-yl)vinyl)-4-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-one,(4R,6S)-6-[(1E)-2-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(methoxymethyl)-2,6-bis(1-methylethyl)-3-pyridinyl]ethenyl]tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one SMILES: O=C(C[C@H](O)C1)O[C@@H]1/C=C/C2=C(C3=CC=C(F)C=C3)C(COC)=C(C(C)C)N=C2C(C)C