Learn More
Óxido de cerio, 20 % en H2O, dispersión coloidal, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399257 100 g 100 g
11309267 500 g 500 g
11319267 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040125.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Ampliamente aplicado como un electrolito sólido en las celdas de combustible. También se utiliza en cerámica y para pulir vidrio y piedras. También se puede emplear como un co-catalizador en muchas reacciones. También se utiliza como antioxidante y para generar hidrógeno a través de la separación del agua.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1306-38-3
Fórmula molecular CeO2
Peso molecular (g/mol) 172.114
Número MDL MFCD00010933
Clave InChI CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
Nombre IUPAC Dioxocerio
SMILES O=[Ce]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium oxide
Forma física Partículas de 0,01-0,02 μm, en líquido
Cantidad 100 g
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.22
Densidad 1.22
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.12
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 % en H2O