Learn More
Tetrahidrato de sulfato de cerio(IV), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15673470 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15673470 500 g 500 g
15663470 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15673470 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 31606500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 10294-42-5
Fórmula molecular CeH8O12S2
Peso molecular (g/mol) 404.288
Número MDL MFCD00148852
Clave InChI MEXSQFDSPVYJOM-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo cerium iv sulfate tetrahydrate, ceric sulfate tetrahydrate, unii-6sax34b8je, 6sax34b8je, acmc-20ecws, ceric sulphate tetrahydrate, ksc493s0d, aronis24302, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, cerium iv sulfate hydrate
PubChem CID 22723557
Nombre IUPAC cerio(4+);disulfato;tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(Iv) Sulfate Tetrahydrate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Ce(SO4)2 · 4H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.3g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Puriss. P.a.