Learn More
Solución de sulfato de cerio (IV) 0,1, (0,1 N), NIST Solución estándar lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 11492704 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de vidrio ámbar
Unit Size:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
11492704 10 L Bolsa en caja 10 LT
10244340 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10635302 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11492704 Supplier Fisher Chemical Supplier No. J/3000/24
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 13590-82-4
Fórmula molecular CeO8S2
Peso molecular (g/mol) 332.23
Número MDL MFCD00148852
Clave InChI VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
PubChem CID 159684
Nombre IUPAC cerio(4+); disulfato
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Color Amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 10 L
Envase Bolsa en caja
Presión de vapor 14mmHg at 20°C
Densidad Vapor Density: 0.7