Learn More
Solución de sulfato de cerio(IV), 0,1 M de CE(SO4)2, Honeywell™
Código de producto. 15694780 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15694780 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15694780 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 350661L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Volumétrica, 0,1 M Ce(SO4)2 (0,1 N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(IV) sulfate solution
CAS 13590-82-4
Cantidad 1 L
Fórmula molecular CeO8S2
Fórmula lineal Ce(SO4)2
Número MDL MFCD00148852
Número UN UN2796
Sinónimo ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
Clave InChI VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC disulfato de λ⁴-cerio (4+)
Peso molecular (g/mol) 332.23
PubChem CID 159684
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.24g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1M Ce(SO4)2