Learn More
Solución de sulfato de cerio(IV), 0,05M Ce(SO4)2, Solstice
Código de producto. 15614130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15614130 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15614130 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 342531L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    144.40€ / 1 litros
    Ahorro 18.60€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(IV) sulfate solution
CAS 13590-82-4
Cantidad 1 L
Fórmula molecular CeO8S2
Fórmula lineal Ce(SO4)2
Número MDL MFCD00148852
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
Clave InChI VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC cerio(4+); disulfato
Peso molecular (g/mol) 332.23
PubChem CID 159684
Formula Weight (peso de la fórmula) 332,24g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05M Ce(SO4)2
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cerium(IV) sulfate solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid