Learn More
Sulfato de cerio(IV) hidrato, REacton™, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11341079 100 g 100 g
11331079 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341079 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011323.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 95838-16-7 | CeO8S2 | 332.23 g/mol
Cerium(IV) sulfate hydrate acts as oxidizing agent which is used for the generation of o-benzoquinone from catechol. It promotes the formation of radicals from dialkyl malonates, which undergo substitution reactions with furans and thiophenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95838-16-7
Fórmula molecular CeO8S2
Peso molecular (g/mol) 332.23
Número MDL MFCD00148852
Clave InChI VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo sulfuricacid, cerium salt, hydrate 9ci, acmc-20mqih, cerium iv sulfate monohydrate, cerium iv sulfate hydrate, reacton, cerium 4+ sulfate-water 1/2/1
PubChem CID 20223355
Nombre IUPAC λ⁴-cerium(4+) disulfate
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(IV) sulfate hydrate
Punto de fusión 195°C (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Densidad 3.01 g/mL
Número UN UN3085
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in dil.sulfuric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.24 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reacton
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cerium(IV) sulfate hydrate, REacton
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cerium(IV) sulfate hydrate