Learn More
Sulfato de cerio(IV) hidrato, extra puro, SLR, bajo en otras tierras raras, Fisher Chemical
Código de producto. 10181800 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10181800 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10181800 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/3720/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 10294-42-5
Color Amarillo
pH 1.6
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Fórmula molecular CeH9O12S2
Número MDL 149427
Clave InChI ZBNJQJDKRZKDSV-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.[Ce+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC cerium(3+) tetrahydrate hydrogen sulfate sulfate
Peso molecular (g/mol) 405.30
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.29g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2