Learn More
Sulfato de cerio(IV), hidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Cerium(IV) sulfate hydrate is used as a general application for chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El sulfato de cerio(IV) hidrato se utiliza como aplicación general para productos químicos intermediarios.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente bien cerrado.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cerium (IV) sulfate hydrate |
| Punto de fusión | 195°C (decomposition) |
| Cantidad | 250 g |
| Densidad | 3.01 |
| Número UN | UN3085 |
| Índice Merck | 14,1990 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Nombre IUPAC | disulfato de λ⁴-cerio (4+) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.24 (Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- Cerium(IV) sulfate hydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
- MIXTURE LIST-Contain: Cerium(IV) sulfate hydrate