Learn More
Sulfato de cerio(IV), solución concentrada 0,05 M, (0,05 N), concentrado estándar, para análisis volumétricos, Fisher Chemical
Código de producto. 10335900 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 AMP
Envase:
Ampolla
Tamaño de la unidad:
6 AMP
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10335900 6 AMP Ampolla 6 AMP
1 options
Código de producto. 10335900 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/3010C/90
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 13590-82-4
Forma física Líquido
Cantidad 6 AMP
Fórmula molecular CeO8S2
Número MDL MFCD00148852
Sinónimo ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
Clave InChI VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC disulfato de λ⁴-cerio (4+)
Peso molecular (g/mol) 332.23
PubChem CID 159684
Envase Ampolla
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cerium (IV) sulfate, 0.05M, concentrated volumetric solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, cerium(4+) salt (2:1), Sulfuric acid