Learn More
Sulfato de cerio(IV), anhidro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Cerium(IV) sulfate is a redox indicator and is used in analytical chemistry for redox titrations. In ionized form, ceric ion acts as a strong oxidizer under acidic conditions. It is also used to prepare spherical-like nanoparticles CeO2, nanoparticles for NO reductions' reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El sulfato de cerio(IV) es un indicador de redox y se utiliza en química analítica para las valoraciones de redox. En su forma ionizada, el ión cerico actúa como un fuerte oxidante en condiciones ácidas. También se utiliza para preparar nanopartículas esféricas de CeO2, nanopartículas para reacciones y reducciones de NO.
Solubilidad
Soluble en agua y ácido sulfúrico diluido.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Higroscópico y sensible a la humedad. Evitar la humedad. Incompatible con agentes reductores fuertes.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Cerium(IV) sulfate |
| Nombre de nota | anhydrous |
| Cantidad | 500 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Densidad | 3.91 |
| Número UN | UN3085 |
| Índice Merck | 14,1990 |
| Información de solubilidad | Soluble in water and dilute sulfuric acid. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.24 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.