Learn More
Sulfato de cerio(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15375137 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15375137 25 g 25 g
15304988 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15375137 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 404340250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13590-82-4 | CeO8S2 | 332.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13590-82-4
Fórmula molecular CeO8S2
Peso molecular (g/mol) 332.23
Número MDL MFCD00148852
Clave InChI VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
PubChem CID 159684
Nombre IUPAC cerio(4+); disulfato
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(IV) sulfate
Punto de fusión 195.0°C
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 39.6 to 44.7% (Ce) (Iodometry)
Fórmula lineal Ce(SO4)2
Índice Merck 15,1989
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dilute acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.23
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cerium(IV) sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cerium(IV) sulfate