Learn More
Óxido de cerio(IV), extra puro, SLR, bajo en otras tierras raras, Fisher Chemical
Código de producto. 10478780 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100g, tarro para polvos de plástico
Código de producto.
10478780 100g, tarro para polvos de plástico
1 options
Código de producto. 10478780 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/3680/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 2600°C
CAS 1306-38-3
Color Amarillo
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Fórmula molecular CeO2
Número MDL 10933
Clave InChI CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Ce]=O
Nombre IUPAC Dioxocerio
Peso molecular (g/mol) 172.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.12g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo