Learn More
Óxido de cerio(IV), dopado con 18 % de circonio, 13 % en H2O, dispersión de nanopartículas, pH alto, < 5,0 nm número de APS ponderado, Thermo Scientific™
Código de producto. 15465085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465085 500 g 500 g
15455085 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15465085 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047259.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1306-38-3
Fórmula molecular CeO2
Peso molecular (g/mol) 172.114
Número MDL MFCD00010933
Clave InChI CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
Nombre IUPAC Dioxocerio
SMILES O=[Ce]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(IV) oxide
Nombre de nota Doped with 18% zirconium, 13% in H2O, nanoparticle dispersion
Color Rojo a marrón
pH High
Forma física Dispersión
Cantidad 500 g