Learn More
Óxido de cerio(IV), 96 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Cerium(IV) oxide is used in polishing and decolorizing glass, in heat-resistant alloy coatings, or infrared filters to prevent reflection, and as a catalyst for organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Pulido y descolorado de vidrio, en revestimientos de aleación resistentes al calor, o filtros infrarrojos para prevenir la reflexión, y como catalizador para reacciones orgánicas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cerium(IV) oxide |
| Punto de fusión | 2600°C |
| Color | Amarillo |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 250 g |
| Olor | Odorless |
| Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
| Densidad | 7.132 g/mL |
| Índice Merck | 14,1989 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water; Soluble in H2SO4 and HNO3 |
| Mostrar más |