Learn More
Nitrato amónico cerio(IV), REacton™, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Cerium(IV) ammonium nitrate is used to offers a novel route to tartronic acid derivatives via facile oxygenation of malonates. It is also used as for oxidative addition reactions of electrophilic radicals to alkenes, enabling intermolecular and intramolecular carbon-carbon and carbon-heteroatom bond formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cerium(IV) ammonium nitrate |
| Color | De amarillo a naranja |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 10 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% (REO) |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 548.23 |
| Olor | Pungent |
Seguridad y manipulación
- Cerium(IV) ammonium nitrate, REacton
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Cerium(IV) ammoniumnitrate