Learn More
Oxalato de cerio (III) hidratado, REacton™ , 99,9% (REO)
Código de producto. 11338007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11338007 5 g 5 g
11328007 25 g 25 g
11318007 100 g 100 g
11308007 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11338007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 021122.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15750-47-7 | C6Ce2O12 | 544,29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15750-47-7
Fórmula molecular C6Ce2O12
Peso molecular (g/mol) 544.29
Número MDL MFCD00013082
Clave InChI ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
PubChem CID 91998046
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(III) oxalate hydrate
Punto de fusión (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3288
Índice Merck 14,2001
Nombre IUPAC cerio;ácido oxálico;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 544.29 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cerium(III) oxalate hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cerium(III) oxalatehydrate
RU– Solo para uso en investigación