Learn More
Oxalato de cerio(III) hidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329387 25 g 25 g
11319387 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040227.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15750-47-7 | C6Ce2O12 | 544.29 g/mol
It is used in ceramics, glass, phosphors and pyrotechnics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15750-47-7
Fórmula molecular C6Ce2O12
Peso molecular (g/mol) 544.29
Número MDL MFCD00013082
Clave InChI ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
PubChem CID 91998046
Nombre IUPAC cerio;ácido oxálico;hidrato
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(III) oxalate hydrate
Punto de fusión (decomposition)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Número UN UN3288
Índice Merck 14,2001
Información de solubilidad Insoluble in water; Soluble in hot dilute HCl and H2SO4
Formula Weight (peso de la fórmula) 544.29 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%