Learn More
Nitrato de cerio(III) hexahidrato, REacton™, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Cerium(III) nitrate hexahydrate is used in the separation of cerium from other rare earths. It plays an important role as a catalyst for hydrolysis of phosphoric acid esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cerium(III) nitrate hexahydrate |
| Nombre de nota | hexahydrate |
| Forma física | Agregados cristalinos |
| Cantidad | 10 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% |
| Información de solubilidad | Soluble in water,alcohol and acetone. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 434.23 (326.13 Anhydrous) |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
- Cerium(III) nitrate hexahydrate
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 3
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, cerium(3+) salt, hexahydrate