Learn More
Nitrato de cerio(III) hexahidrato, REacton™, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11371089 100 g 100 g
11391089 10 g 10 g
11381089 500 g 500 g
11361089 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11371089 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011329.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Para la separación de cerio de otras tierras raras, catalizador para hidrólisis de ésteres de ácido fosfórico
Cerium(III) nitrate hexahydrate is used in the separation of cerium from other rare earths. It plays an important role as a catalyst for hydrolysis of phosphoric acid esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-41-4
Fórmula molecular CeH12N3O15
Peso molecular (g/mol) 434.22
Número MDL MFCD00149631
Clave InChI QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f
PubChem CID 16211466
Nombre IUPAC cerio(3+);trinitrato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(III) nitrate hexahydrate
Nombre de nota hexahydrate
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.23 (326.13 Anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cerium(III) nitrate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cerium(III) nitratehexahydrate