Learn More
Fluoruro de cerio(III), anhidro, REacton™, 99,9 % (REO)
Código de producto. 11396918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11396918 50 g 50 g
11386918 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396918 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013662.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-88-5
Fórmula molecular CeF3
Peso molecular (g/mol) 197.111
Número MDL MFCD00010932
Clave InChI QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo cerium fluoride, cerous fluoride, cerium 3+ trifluoride, cerium fluorure french, unii-1gct2g09an, cerium +3 cation trifluoride, 1gct2g09an, cerium fluorure, acmc-20alhs
PubChem CID 24457
Nombre IUPAC cerio(3+);trifluoruro
SMILES [F-].[F-].[F-].[Ce+3]
Especificaciones
Punto de ebullición ∼2300°C
Nombre del producto químico o material Cerium(III) fluoride
Punto de fusión 1460°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Masas
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,1998
Información de solubilidad Soluble in strong mineral acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.12
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 6.16 g/mL