Learn More
Fluoruro de cerio(III), anhidro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11374108 50 g 50 g
11364108 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11374108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041408.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Para deposición al vacío
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-88-5
Fórmula molecular CeF3
Peso molecular (g/mol) 197.111
Número MDL MFCD00010932
Clave InChI QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo cerium fluoride, cerous fluoride, cerium 3+ trifluoride, cerium fluorure french, unii-1gct2g09an, cerium +3 cation trifluoride, 1gct2g09an, cerium fluorure, acmc-20alhs
PubChem CID 24457
Nombre IUPAC cerio(3+);trifluoruro
SMILES [F-].[F-].[F-].[Ce+3]
Especificaciones
Punto de ebullición ∼2300°C
Nombre del producto químico o material Cerium(III) fluoride
Punto de fusión 1460°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Piezas de 3-6 mm
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,1998
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.12
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 6.16 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.