Learn More
Cloruro de cerio(III) heptahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10732831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10732831 500 g Frasco de vidrio 500 g
10688124 25 g Frasco de vidrio 25 g
10082710 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10732831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211825000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 18618-55-8 | CeCl3·7H2O | 372.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18618-55-8
Fórmula molecular CeCl3·7H2O
Peso molecular (g/mol) 372.58
Número MDL MFCD00149634
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(III) chloride heptahydrate
Punto de fusión 848.0°C
Nombre de nota 99%
Color Amarillo
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 500 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Densidad 3.97
Fórmula lineal CeCl3·7H2O
Fieser 01,121; 09,99; 15,72; 16,4; 17,314
Índice Merck 10, 1956
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.58
Porcentaje de pureza 99%