Learn More
Cloruro de cerio(III) heptahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10688124 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10688124 25 g Frasco de vidrio 25 g
10082710 100 g Frasco de vidrio 100 g
10732831 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10688124 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211820250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18618-55-8 | CeCl3·7H2O | 372.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18618-55-8
Fórmula molecular CeCl3·7H2O
Peso molecular (g/mol) 372.58
Número MDL MFCD00149634
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(III) chloride heptahydrate
Punto de fusión 848.0°C
Nombre de nota 99%
Color Amarillo
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal CeCl3·7H2O
Fieser 01,121; 09,99; 15,72; 16,4; 17,314
Índice Merck 10, 1956
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.58
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio
Densidad 3.97
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cerium(III) chloride heptahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.