Learn More
Cloruro de cerio(III), 99,9 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10213012 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10213012 5 g Frasco de vidrio 5 g
10650893 25 g Frasco de vidrio 25 g
10791604 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10213012 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369750050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7790-86-5 | CeCl3 | 246.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-86-5
Fórmula molecular CeCl3
Peso molecular (g/mol) 246.48
Número MDL MFCD00010929
Clave InChI VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride
PubChem CID 24636
ChEBI CHEBI:35458
Nombre IUPAC cerio(3+);tricloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 1727.0°C
Nombre del producto químico o material Cerium(III) chloride
Punto de fusión 848.0°C
Nombre de nota Anhdrous
Color Blanco a gris
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.90%
Fórmula lineal CeCl3
Índice Merck 15, 1996
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.48
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cerium(III) chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cerium chloride