Learn More
Carbonato de cerio(III) hidrato, REacton™, 99,999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495200 100 g 100 g
11485200 25 g 25 g
11405210 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495200 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044496.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 54451-25-1 | C3Ce2O9 | 460.26 g/mol
Cerium(III) carbonate hydrate is used to prepare cerium chloride and incandescent lamps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54451-25-1
Fórmula molecular C3Ce2O9
Peso molecular (g/mol) 460.26
Número MDL MFCD00149635
Clave InChI GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo
PubChem CID 16212049
Nombre IUPAC cerio(3+);bicarbonato;hidrato
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium (III) carbonate hydrate
Punto de fusión 848°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,1996
Información de solubilidad Soluble in dilute mineral acids. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.27 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Reacton