Learn More
Carbonato de cerio(III) hidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cerium(III) carbonate hydrate |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 50 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% |
| Fórmula lineal | Ce(CO3)3·xH2O |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 460.27 |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |
| Mostrar más |