Learn More
Acetato de cerio(III) hidrato, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430730 10 g 10 g
11440730 50 g 50 g
11450730 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430730 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044433.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 206996-60-3 | C6H9CeO6 | 317.25 g/mol
Cerium(III) acetate hydrate is used in thin fim buffer layers suitable for high κ dielectrics by sol-gel route. And it is also used as a catalyst for auto-oxidation of cresols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206996-60-3
Fórmula molecular C6H9CeO6
Peso molecular (g/mol) 317.25
Número MDL MFCD00051060
Clave InChI VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC cerium(3+) triacetate
SMILES [Ce+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium (III) acetate hydrate
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Ce(C2H3O2)3·xH2O
Información de solubilidad Soluble in water( 3.5g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.26 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.995%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cerium(III) acetate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cerium(III) acetatehydrate