Learn More
Nitrato amónico de cerio, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T.Baker™
Tienda J.T.Baker ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ceric Ammonium Nitrate |
| CAS | 16774-21-3 |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | (NH4)2Ce(NO3)6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 548.22 |
| Grado | Reactivo ACS BAKER ANALYZED |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |