Learn More
Cerebellin-4 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30731032 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30731032 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30731032 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF6740MFV450
Sheep Polyclonal Antibody
Cerebellin-4 Polyclonal antibody specifically detects Cerebellin-4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cerebellin-4
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CBLNL1, cerebellin 4 precursor, cerebellin precursor-like 1, cerebellin-4, Cerebellin-like glycoprotein 1, dJ885A10.1
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Cerebellin-4, Gln28-Leu201, Accession # Q9NTU7
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140689
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG