Learn More
Cefapirina sódica, TRC
Código de producto. 30135794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135794 100 mg 100 miligramos
17964545 25 mg 25 miligramos
17930475 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135794 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC261510100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24356-60-3
Fórmula molecular C17 H16 N3 O6 S2 . Na
Peso molecular (g/mol) 445.45
Sinónimo 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-(hydroxymethyl)-8-oxo-7-[2-(4-pyridylthio)acetamido]-, acetate (ester), monosodium salt (8CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[[(4-pyridinylthio)acetyl]amino]-, monosodium salt, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[[(4-pyridinylthio)acetyl]amino]-, monosodium salt, (6R-trans)-, 7-[α-(4-Pyridylthio)acetamido]cephalosporanic acid sodium salt, Ambrocef, BLP 1322, Brisfirina, Bristocef, Cef-Lak, Cefa-Lak, Cefadyl, Cefaloject, Cefapirin sodium, Cefaprin sodium, Cefatrexyl, Cephapirin sodium, Cephatrexil, NSC 179171, Piricef, Sodium cefapirin, Sodium cephapirin, Today
Nombre IUPAC sodio; (6R,7R)-3-(acetiloximetil)-8-oxo-7-[(2-piridina-4-ilsulfanilacetil)amino]-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato
SMILES [Na+].CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)CSc3ccncc3)C2=O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefapirin sodium
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17N3O6S2.Na/c1-9(21)26-6-10-7-28-16-13(15(23)20(16)14(10)17(24)25)19-12(22)8-27-11-2-4-18-5-3-11;/h2-5,13,16H,6-8H2,1H3,(H,19,22)(H,24,25);/q;+1/p-1/t13-,16-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.0378
Porcentaje de pureza >95%