Learn More
Cefalotina, TRC
Código de producto. 30136414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136414 2.5 g 2.50 g
30135597 5 g 5 g
17912055 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136414 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2611502.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153-61-7
Fórmula molecular C16 H16 N2 O6 S2
Peso molecular (g/mol) 396.44
Sinónimo 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-(hydroxymethyl)-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-, acetate (ester) (8CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-, (6R-trans)-, (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-(Acetoxymethyl)-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-Acetoxymethyl-7-(2-thienylacetamido)-3-cephem-4-carboxylic acid, 7-(2-Thienylacetamido)cephalosporanic acid, 7-(Thiophene-2-acetamido)cephalosporin, 7-[2-(2-Thienyl)acetylamido]cephalosporanic acid, CT, Cefalotin, Cephalothin, Cephalotin
Nombre IUPAC (6R,7R)-3-(acetiloximetil)-8-oxo-7-[(2-tiofeno-2-ilacetil)amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-ácido carboxílico
SMILES CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3cccs3)C2=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cephalotin
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N2O6S2/c1-8(19)24-6-9-7-26-15-12(14(21)18(15)13(9)16(22)23)17-11(20)5-10-3-2-4-25-10/h2-4,12,15H,5-7H2,1H3,(H,17,20)(H,22,23)/t12-,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.045