Learn More
Sal de zinc de cefalosporina C, TRC
Código de producto. 30008119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008119 100 mg 100 miligramos
30008228 5 mg 5 miligramos
30004046 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008119 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC258750100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59143-60-1
Fórmula molecular C16 H19 N3 O8 S Zn
Peso molecular (g/mol) 478.81
Sinónimo (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[(5R)-5-amino-5-carboxy-1-oxopentyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Zinc Salt, , [6R-[6α,7β(R*)]]-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[(5-amino-5-carboxy-1-oxopentyl)amino]-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid Zinc Salt
Nombre IUPAC (6R,7R)-3-(acetiloximetil)-7-[[(5R)-5-amino-5-carboxipentanoil]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-ácido carboxílico
SMILES CC(=O)OCC1=C2N3[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)CCC[C@@H](N)C(=O)O[Zn]OC2=O)C3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cephalosporin C Zinc Salt
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21N3O8S.Zn/c1-7(20)27-5-8-6-28-14-11(13(22)19(14)12(8)16(25)26)18-10(21)4-2-3-9(17)15(23)24;/h9,11,14H,2-6,17H2,1H3,(H,18,21)(H,23,24)(H,25,26);/q;+2/p-2/t9-,11-,14-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.0184