Learn More
Monohidrato de cefaloridina, TRC
Código de producto. 30135807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135807 50 mg 50 miligramos
30138125 250 mg 250 miligramos
30005534 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135807 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC25860050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102039-86-1
Fórmula molecular C19H17N3O4S2•H2O
Peso molecular (g/mol) 415.49
Sinónimo 1-[[(6R,7R)-2-Carboxy-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-pyridinium Inner Salt Hydrate;
Nombre IUPAC (6R,7R)-8-oxo-3-(piridina-1-ium-1-ilmetil)-7-[(2-tiofeno-2-ilacetil)amino]-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato; hidratar
SMILES Cc1c2c(CCC2)c(cc1)C(=O)c3c4c(cccc4)ccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cephaloridine Monohydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17N3O4S2.H2O/c23-14(9-13-5-4-8-27-13)20-15-17(24)22-16(19(25)26)12(11-28-18(15)22)10-21-6-2-1-3-7-21;/h1-8,15,18H,9-11H2,(H-,20,23,25,26);1H2/t15-,18-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.0766
Porcentaje de pureza >95%