Learn More
Cefaloglicina, TRC
Código de producto. 17984545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17984545 500 mg 500 miligramos
17933695 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17984545 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC258000500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3577-01-3
Fórmula molecular C18 H19 N3 O6 S
Peso molecular (g/mol) 405.43
Sinónimo 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-8-oxo-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[(aminophenylacetyl)amino]-8-oxo-, [6R-[6α,7β(R*)]]-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[(2R)-aminophenylacetyl]amino]-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-(2-amino-2-phenylacetamido)-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-, acetate (ester), D- (8CI), (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-(2-D-α-Aminophenylacetamido)cephalosporanic acid, Cefaloglycin, Cefaloglycine, Cephaloglycin, Cephaloglycine, D-(-)-Cephaloglycin, D-Cephaloglycine, Kafocin, Kefglycin, Lilly 39435;
Nombre IUPAC (6R,7R)-3-(acetiloximetil)-7-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-ácido carboxílico
SMILES CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C2=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefaloglycin
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19N3O6S/c1-9(22)27-7-11-8-28-17-13(16(24)21(17)14(11)18(25)26)20-15(23)12(19)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,12-13,17H,7-8,19H2,1H3,(H,20,23)(H,25,26)/t12-,13-,17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.0995